Learn More
R&D Systems™ Human NOV/CCN3 DuoSet ELISA
Click to view available options
Cantidad:
15 placas de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
The Human NOV/CCN3 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human NOV/CCN3.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 15 placas de 96 pocillos |
| Conjugado | Biotin |
| Intervalo del ensayo | 31.20 to 2000 pg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 4856 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |