Learn More
Human NOV/CCN3 Antibody, R&D Systems™
Descrizione
NOV/CCN3 Polyclonal specifically detects NOV/CCN3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
Specifica
Specifica
| Antígeno | NOV/CCN3 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 0.2-0.8 ug/mL |
| N.º de referencia del gen | P48745 |
| Alias de gen | CCN family member 3, CCN3, CCN3IGF-binding protein 9, IBP-9, IGFBP-9, IGFBP9novH, Insulin-like growth factor-binding protein 9, nephroblastoma overexpressed gene, Nephroblastoma-overexpressed gene protein homolog, NOVH, protein NOV homolog |
| Símbolos de los genes | NOV |
| Especie del huésped | Goat |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?