Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para Notch-3 humana
Descripción
La Notch-3 humana cuantifica la Notch-3 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la Notch-3 humana recombinante.
La NOTCH3 es el tercer homólogo humano descubierto de la notch de la proteína de membrana de tipo I de Drosophilia melanogaster. En el caso de la drosofilia, la interacción de la muesca (con sus ligandos celulares delta y serrato) establece una vía de señalización intercelular que desempeña un papel clave en el desarrollo neuronal. También se han identificado homólogos de los ligandos de notch en el ser humano. La NOTCH3 funciona como receptor de los ligandos unidos a la membrana Jagged1, Jagged2 y Delta1 para regular la determinación del destino celular. Se han identificado mutaciones en NOTCH3 como la causa subyacente de la arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía (CADASIL).
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AW229011; CADASIL; CADASIL1; CASIL; hpbk; IMF2; LMNS; N3; proteína homóloga a la muesca del locus neurogénico 3; Notch 3; truncamiento extracelular de Notch 3; dominio intracelular de Notch 3; homólogo del gen Notch 3; homólogo de Notch 3; Notch3 |
| Intervalo del ensayo | De 0,05 a 10 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,05 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9UM47 |
| Símbolo de gen | Notch3 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |