Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para norrina humana
Código de producto. 17155119
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17155119 5 x 96 pruebas cada uno
17884120 10 × 96 pruebas paquete de 10
17154643 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17155119
Marca: Invitrogen™ EH345RBX5
La norrina humana cuantifica la norrina humana en suero, plasma y sobrenadante.
La norrina humana cuantifica la norrina humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la norrina humana natural y recombinante.
La ALDH4A1 pertenece a la familia de las proteínas aldehído deshidrogenasas. Esta enzima es una deshidrogenasa dependiente de NAD de matriz mitocondrial que cataliza el segundo paso de la vía de degradación de la prolina, convirtiendo la pirrolina-5-carboxilato en glutamato. La deficiencia de esta enzima está asociada a la hiperprolinemia de tipo II, un trastorno autosómico recesivo caracterizado por la acumulación de delta-1-pirrolina-5-carboxilato (P5C) y prolina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso EVR2; FEVR; ND; Ndp; NDP, factor de crecimiento de nudos de norrina; Ndph; Enfermedad de Norrie (pseudoglioma); Enfermedad de Norrie (pseudoglioma) (humano); Homólogo de la enfermedad de Norrie; Proteína de la enfermedad de Norrie; Homólogo de la proteína de la enfermedad de Norrie; Norrina; RGD1563968; Proteína 2 de la vitreorretinopatía exudativa ligada al X
Intervalo del ensayo De 0,41 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,41 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q00604
Símbolo de gen NDP
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo NDP
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min