Learn More
Invitrogen™ Human Nogo-B/RTN 4B ELISA Kit
Description
Human Nogo-B/RTN 4B quantitates human Nogo-B/RTN 4B in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Nogo-B/RTN 4B.
El NogoA es un miembro de una familia de proteínas integrales de membrana denominadas reticulones que se cree que están implicadas en numerosos trastornos, entre ellos las enfermedades neurodegenerativas. Se sabe que las proteínas reticulonas regulan muchos procesos celulares e interactúan con múltiples proteínas y receptores como BACE. El NogoA se identificó inicialmente como un inhibidor del crecimiento de la neurita asociado a la mielina. Se expresa en gran medida en los oligodendrocitos de la sustancia blanca del SNC, y el bloqueo de su actividad con anticuerpos u otros factores da lugar a una mejora del recrecimiento de los axones y la recuperación funcional en modelos de lesiones experimentales del SNC. También se ha sugerido que NogoA desempeña un papel en enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, en cuyo caso el NogoA se encuentra en niveles elevados en muestras musculares postmortem, y la esclerosis múltiple (EM), en cuyo caso se han encontrado autoanticuerpos contra el NogoA en el suero y el líquido cefalorraquídeo de pacientes con EM.
Specifications
Specifications
| Número de acceso | 1110020G17Rik; AA407876; AA409940; AA960376; ASY; C130026I10Rik; Foocen; proteína de la vesícula GLUT4 20 kDa; proteína de la vesícula GLUT4 20 kDa; NogoA humana; KIAA0886; mKIAA0886; mKIAA4153; My043; proteína My043; Nbla00271; Nbla10545; inhibidor del crecimiento de las neuritas 220; inhibidor del crecimiento de las neuritas; Proteína específica de la neuroendocrina; proteína homóloga C específica de la neuroendocrina; NgA; NI220/250; NI-220/250; NI-250; Nogo; proteína Nogo; Nogo-A; Nogo-B; NOGOC; Nogo-C; NSP; NSP-CL; r; N de rata; NogoA de rata; reticulon 4; reticulon 5; reticulon-4; Reticulon-5; Rtn4; RTN4-A; RTN4-B1; RTN4-B2; RTN4-C; RTN-x; SP1507; Vp20 |
| Intervalo del ensayo | De 13 a 3000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 13 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9NQC3 |
| Símbolo de gen | Rtn4 |
| CV interensayo | <12% |
| Show More |