Learn More
Invitrogen™ Human Nogo-B/RTN 4B ELISA Kit
Código de producto. 17145119
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17145119 5 x 96 pruebas cada uno
17144643 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17145119
Marca: Invitrogen™ EH344RBX5
ELISA
Human Nogo-B/RTN 4B quantitates human Nogo-B/RTN 4B in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Nogo-B/RTN 4B.
El NogoA es un miembro de una familia de proteínas integrales de membrana denominadas reticulones que se cree que están implicadas en numerosos trastornos, entre ellos las enfermedades neurodegenerativas. Se sabe que las proteínas reticulonas regulan muchos procesos celulares e interactúan con múltiples proteínas y receptores como BACE. El NogoA se identificó inicialmente como un inhibidor del crecimiento de la neurita asociado a la mielina. Se expresa en gran medida en los oligodendrocitos de la sustancia blanca del SNC, y el bloqueo de su actividad con anticuerpos u otros factores da lugar a una mejora del recrecimiento de los axones y la recuperación funcional en modelos de lesiones experimentales del SNC. También se ha sugerido que NogoA desempeña un papel en enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, en cuyo caso el NogoA se encuentra en niveles elevados en muestras musculares postmortem, y la esclerosis múltiple (EM), en cuyo caso se han encontrado autoanticuerpos contra el NogoA en el suero y el líquido cefalorraquídeo de pacientes con EM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 1110020G17Rik; AA407876; AA409940; AA960376; ASY; C130026I10Rik; Foocen; proteína de la vesícula GLUT4 20 kDa; proteína de la vesícula GLUT4 20 kDa; NogoA humana; KIAA0886; mKIAA0886; mKIAA4153; My043; proteína My043; Nbla00271; Nbla10545; inhibidor del crecimiento de las neuritas 220; inhibidor del crecimiento de las neuritas; Proteína específica de la neuroendocrina; proteína homóloga C específica de la neuroendocrina; NgA; NI220/250; NI-220/250; NI-250; Nogo; proteína Nogo; Nogo-A; Nogo-B; NOGOC; Nogo-C; NSP; NSP-CL; r; N de rata; NogoA de rata; reticulon 4; reticulon 5; reticulon-4; Reticulon-5; Rtn4; RTN4-A; RTN4-B1; RTN4-B2; RTN4-C; RTN-x; SP1507; Vp20
Intervalo del ensayo De 13 a 3000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 13 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9NQC3
Símbolo de gen Rtn4
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Nogo-B
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min