missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para Nogo-A/Reticulon 4A humano
Descripción
El Nogo-A/Reticulon 4A humano cuantifica el Nogo-A/Reticulon 4A humano en sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente el Nogo-A/Reticulon A4 humano natural y recombinante.
El NogoA es un miembro de una familia de proteínas integrales de membrana denominadas reticulones que se cree que están implicadas en numerosos trastornos, entre ellos las enfermedades neurodegenerativas. Se sabe que las proteínas reticulonas regulan muchos procesos celulares e interactúan con múltiples proteínas y receptores como BACE. El NogoA se identificó inicialmente como un inhibidor del crecimiento de la neurita asociado a la mielina. Se expresa en gran medida en los oligodendrocitos de la sustancia blanca del SNC, y el bloqueo de su actividad con anticuerpos u otros factores da lugar a una mejora del recrecimiento de los axones y la recuperación funcional en modelos de lesiones experimentales del SNC. También se ha sugerido que NogoA desempeña un papel en enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, en cuyo caso el NogoA se encuentra en niveles elevados en muestras musculares postmortem, y la esclerosis múltiple (EM), en cuyo caso se han encontrado autoanticuerpos contra el NogoA en el suero y el líquido cefalorraquídeo de pacientes con EM.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 1110020G17Rik; AA407876; AA409940; AA960376; ASY; C130026I10Rik; Foocen; Proteína de la vesícula 20 kDa de Glut4; Proteína de la vesícula 20 kDa de GLUT4; NogoA humana; KIAA0886; mKIAA0886; mKIAA4153; My043; proteína My043; Nbla00271; Nbla10545; inhibidor del crecimiento de las neuritas 220; inhibidor del crecimiento de las neuritas; Proteína específica de la neuroendocrina; proteína homóloga C específica de la neuroendocrina; NgA; NI220/250; NI-220/250; NI-250; Nogo; proteína Nogo; NOGO-A; Nogo-B; NOGOC; Nogo-C; NSP; NSP-CL; r; rata N; rata NogoA; reticulon 4; reticulon 5; reticulon-4; reticulon-5; RTN4; RTN4-A; RTN4-B1; RTN4-B2; RTN4-C; RTN-x; SP1507; Vp20 |
| Intervalo del ensayo | De 0,42 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,42 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Sobrenadante |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9NQC3 |
| Símbolo de gen | Rtn4 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?