missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human NLRP1/NALP1 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18083002
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18083002 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18083002

Marca: R&D Systems AF6788

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody has been used in 4 publications

NLRP1/NALP1 Polyclonal specifically detects NLRP1/NALP1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NLRP1/NALP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/mL
N.º de referencia del gen Q9C000
Alias de gen CARD7, CARD7SLEV1, Caspase recruitment domain-containing protein 7, CLR17.1, Death effector filament-forming ced-4-like apoptosis protein, DEFCAP, DEFCAPVAMAS1, DKFZp586O1822, KIAA0926DEFCAP-L/S, NACHT, leucine rich repeat and PYD (pyrin domain) containing 1, NACHT, leucine rich repeat and PYD containing 1, NACHT, LRR and PYD containing protein 1, NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 1, NACPP1044, NALP1, NALP1caspase recruitment domain protein 7, NLR family, pyrin domain containing 1, Nucleotide-binding domain and caspase recruitment domain, nucleotide-binding oligomerization domain, leucine rich repeat and pyrin domaincontaining 1, PP1044, SLEV1, VAMAS1
Símbolos de los genes NLRP1
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human NLRP1/NALP1 Met1-Asp323 (Leu155His) Accession # Q9C000
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22861
Especificidad de la prueba Detects human NLRP1/NALP1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 2% cross-reactivity with recombinant human (rh) NALP2 and rhNALP3 is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.