missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human NLRP1/NALP1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18780347
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18780347 25 μg 25 microgramos
18720147 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18780347

Marca: R&D Systems MAB6788SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NLRP1/NALP1 Monoclonal specifically detects NLRP1/NALP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NLRP1/NALP1
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 447916
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1-25 μg/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q9C000
Alias de gen CARD7, CARD7SLEV1, Caspase recruitment domain-containing protein 7, CLR17.1, Death effector filament-forming ced-4-like apoptosis protein, DEFCAP, DEFCAPVAMAS1, DKFZp586O1822, KIAA0926DEFCAP-L/S, NACHT, leucine rich repeat and PYD (pyrin domain) containing 1, NACHT, leucine rich repeat and PYD containing 1, NACHT, LRR and PYD containing protein 1, NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 1, NACPP1044, NALP1, NALP1caspase recruitment domain protein 7, NLR family, pyrin domain containing 1, Nucleotide-binding domain and caspase recruitment domain, nucleotide-binding oligomerization domain, leucine rich repeat and pyrin domaincontaining 1, PP1044, SLEV1, VAMAS1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human NLRP1/NALP1, Gly1331-Leu1429, Accession # Q9C000
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22861
Especificidad de la prueba Detects human NLRP1/NALP1 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.