Learn More
R&D Systems™ Human NKp65/KLRF2 (NP_001177694) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001177694 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |