missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human NKp46/NCR1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18776757
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18776757 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18776757

Marca: R&D Systems AF1850SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 6 publications

NKp46/NCR1 Polyclonal specifically detects NKp46/NCR1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKp46/NCR1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 3-25 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen AAH64806
Alias de gen CD335, CD335 antigen, hNKp46, Ly94, LY94lymphocyte antigen 94 homolog (activating NK-receptor; NK-p46), Lymphocyte antigen 94 homolog, MAR-1, natural cytotoxicity triggering receptor 1, Natural killer cell p46-related protein, NCR1, NK cell-activating receptor, NKp46, NKP46FLJ99094, NK-p46lymphocyte antigen 94 (mouse) homolog (activating NK-receptor; NK-p46)
Símbolos de los genes NCR1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NKp46/NCR1 Gln22-Asn254 Accession # AAH64806
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9437
Especificidad de la prueba Detects human NKp46 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 5% cross-reactivity with recombinant mouse NKp46 (MAR-1) is observed and less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) NKp30, rhNKp44, and rhNKp80 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.