Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para NKp44 humana
Descripción
La NKp44 humana cuantifica la NKp44 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la NKp44 humana recombinante.
La CD336 también se conoce como NKp44 o NCR2. La CD336 es una glicoproteína transmembrana de 44 kDa que pertenece a la familia de los receptores naturales de citotoxicidad (NCR) y contiene un dominio ITIM situado en la cola citoplasmática. La expresión de CD336 y la activación de las células NK por el receptor requiere la asociación con DAP12, una proteína transmembrana accesoria que contiene ITAM. Aunque se pensaba que se expresaba exclusivamente en las células NK activadas por la IL-2 y en un subconjunto de linfocitos T gamma delta, los estudios han demostrado la expresión de CD336 en las células dendríticas plasmocitoides estimuladas por la IL-3, en las células T alfa beta del epitelio del intestino delgado y en las células T de la sangre del cordón umbilical. Se ha demostrado que CD336 participa en la respuesta innata de las células NK activadas contra la infección viral y la proliferación de células tumorales.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CD336; antígeno CD336; dJ149M18.1; LY95; antígeno linfocítico 95 (receptor NK activador; NK-p44); antígeno linfocítico 95 homólogo; antígeno linfocítico 95 homólogo (receptor NK activador; NK-p44); receptor desencadenante de citotoxicidad natural 2; proteína relacionada con las células asesinas naturales p44; receptor de células asesinas naturales; NCR2; receptor activador de células NK (NKp44); receptor activador de células NK; NKP44; NK-p44; NK-p44dJ149M18.1 |
| Intervalo del ensayo | De 13 a 3000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 13 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O95944 |
| Símbolo de gen | NCR2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |