missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human NKp30/NCR3 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18728576
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18728576 100 Tests 100 tests
18733069 25 Tests 25 tests
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18728576

Marca: R&D Systems FAB1849P100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 6 publications

NKp30/NCR3 Monoclonal specifically detects NKp30/NCR3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKp30/NCR3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 210845
Conjugado R-PE
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
Alias de gen Activating natural killer receptor p30, CD337, CD337 antigen, CD337activating NK-A1 receptor, LY117,1C7NK-p30, lymphocyte antigen 117, natural cytotoxicity triggering receptor 3, Natural killer cell p30-related protein, NCR3, NKP30, NKp30MALS
Símbolos de los genes NCR3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse T cell hybridoma transfected with human NKp30/NCR3 and Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NKp30 Fc Chimera
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 259197
Especificidad de la prueba Detects human NKp30/NCR3 on cell transfectants and peripheral blood NK cells.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.