Learn More
Human NKp30/NCR3 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
Descripción
NKp30/NCR3 Monoclonal specifically detects NKp30/NCR3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NKp30/NCR3 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 210845 |
| Conjugado | APC |
| Dilución | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| Formulación | Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide |
| Alias de gen | Activating natural killer receptor p30, CD337, CD337 antigen, CD337activating NK-A1 receptor, LY117,1C7NK-p30, lymphocyte antigen 117, natural cytotoxicity triggering receptor 3, Natural killer cell p30-related protein, NCR3, NKP30, NKp30MALS |
| Símbolos de los genes | NCR3 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |