missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human NKp30/NCR3 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™

Descripción
NKp30/NCR3 Monoclonal specifically detects NKp30/NCR3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NKp30/NCR3 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 210845 |
| Conjugado | Alexa Fluor 488 |
| Dilución | Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells |
| Formulación | Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide |
| Alias de gen | Activating natural killer receptor p30, CD337, CD337 antigen, CD337activating NK-A1 receptor, LY117,1C7NK-p30, lymphocyte antigen 117, natural cytotoxicity triggering receptor 3, Natural killer cell p30-related protein, NCR3, NKP30, NKp30MALS |
| Símbolos de los genes | NCR3 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?