missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human NKG2D/CD314 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18745785
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18745785 100 μg 100 microgramos
18765745 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18745785

Marca: R&D Systems MAB1392100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NKG2D/CD314 Monoclonal antibody specifically detects NKG2D/CD314 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKG2D/CD314
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1046002
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P26718
Alias de gen CD314, CD314 antigen, D12S2489E, FLJ17759, FLJ75772, Killer cell lectin-like receptor subfamily K member 1, killer cell lectin-like receptor subfamily K, member 1, KLR, KLRK1, NK cell receptor D, NKG2-D, NKG2-D type II integral membrane protein, NKG2-D-activating NK receptor, NKG2DDNA segment on chromosome 12 (unique) 2489 expressed sequence
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NKG2D/CD314, Phe78-Val216, Accession # P26718
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22914
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.