missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human NKG2C/CD159c Alexa Fluor™ 750-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18729177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18729177 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18729177

Marca: R&D Systems FAB138S100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NKG2C/CD159c/KLRC2 Monoclonal specifically detects NKG2C/CD159c/KLRC2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKG2C/CD159c/KLRC2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 134591
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen CD159 antigen-like family member C, CD159c, CD159c antigen, killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 2, KLRC2, MGC138244, NK cell receptor C, NKG2-C, NKG2-C type II integral membrane protein, NKG2CNKG2-C-activating NK receptor
Símbolos de los genes KLRC2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human NKG2C/CD159c and CD94
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3822
Especificidad de la prueba Detects human NKG2C/CD159c heterodimer with CD94 in flow cytometry. It does not cross-react with the human NKG2A/CD94 heterodimer or with the human CD94 homodimer.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.