missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human NKG2C/CD159c Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™

Descripción
NKG2C/CD159c/KLRC2 Monoclonal specifically detects NKG2C/CD159c/KLRC2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NKG2C/CD159c/KLRC2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 134591 |
| Conjugado | Alexa Fluor 488 |
| Dilución | Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells |
| Formulación | Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide |
| Alias de gen | CD159 antigen-like family member C, CD159c, CD159c antigen, killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 2, KLRC2, MGC138244, NK cell receptor C, NKG2-C, NKG2-C type II integral membrane protein, NKG2CNKG2-C-activating NK receptor |
| Símbolos de los genes | KLRC2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?