missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human NKG2A/CD159a Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18734268
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18734268 25 μg 25 microgramos
18794819 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18734268 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB1059RSP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NKG2A/CD159a/KLRC1 Monoclonal specifically detects NKG2A/CD159a/KLRC1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKG2A/CD159a/KLRC1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 131411R
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Alias de gen CD159 antigen-like family member A, CD159a, CD159a antigen, C-lectin type II protein, killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 1, Klrc1, MGC13374, natural killer cell lectin, natural killer group protein 2, NK cell receptor A, NKG2, NKG2-1/B activating NK receptor, NKG2-A, NKG2-A/B type II integral membrane protein, NKG2-A/B-activating NK receptor, NKG2-A/NKG2-B type II integral membrane protein, NKG2AMGC59791, NKG2-B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human NKG2A and CD94
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3821
Especificidad de la prueba Recognizes the human NKG2A/CD94 heterodimer. It does not recognize the NKG2C/CD94 heterodimer or the CD94 homodimer.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.