missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human NKCC1/SLC12A2 Alexa Fluor 350-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18744149
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18744149 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18744149 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB8528U100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NKCC1/SLC12A2 Monoclonal specifically detects NKCC1/SLC12A2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKCC1/SLC12A2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 915911
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P55011
Alias de gen Basolateral Na-K-Cl symporter, BSC, BSC2, Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 1, NKCC1MGC104233, SLC12A2, solute carrier family 12 (sodium/potassium/chloride transporters), member 2, solute carrier family 12 member 2
Símbolos de los genes SLC12A2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human NKCC1/SLC12A2 Met1-Ser1212 Accession # P55011
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6558
Especificidad de la prueba Stains NKCC1/SLC12A2 transfectants but not irrelevant transfectants in flow cytometry.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.