missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human NIPSNAP3B Synthetic Peptide
Descripción
NIPSNAP3B Synthetic Peptide, PEP-0778, from Invitrogen.
The NIPSNAP proteins comprise a family of evolutionarily well-conserved proteins with strong sequence similarity to the central portion of a protein encoded by C. elegans chromosome III between a 4-nitrophenylphosphatase (NIP) domain and non-neuronal SNAP25-like protein. NIPSNAP2, a novel gene encoding a protein with tyrosine phosphorylation sites and a transmembrane domain, is co-amplified with EGFR in approximately 40% of glioblastomas, the most common and malignant form of central nervous system tumors. While NIPSNAP3B is highly expressed skeletal muscle, NIPSNAP3A mRNA levels are low. NIPSNAP proteins have been suggested to be important in vesicular transport.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 55335 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | Q9BS92 |
| Nombre común | Human NIPSNAP3B |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?