Learn More
Invitrogen™ Human Nidogen-2 ELISA Kit
Descripción
Human Nidogen-2 quantitates human Nidogen-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Nidogen-2.
Las membranas basales, que están compuestas por colágenos de tipo IV, lamininas, perlecan y nidógeno, son finas matrices proteicas pericelulares que controlan un gran número de actividades celulares, como la adhesión, la migración, la diferenciación, la expresión génica y la apoptosis. Las membranas basales, compuestas por colágenos de tipo IV, perlecan y nidógeno, son finas matrices proteicas pericelulares que controlan un gran número de actividades celulares, como la adhesión, la migración, la diferenciación, la expresión génica y la apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AW547149; entactina 2; entactina-2; Ly111; Nid2; Nid-2; nidógeno; nidógeno 2; nidógeno 2 (osteonidógeno); nidógeno-2; Osteonidógeno |
| Intervalo del ensayo | De 49 a 12 000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 49 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q14112 |
| Símbolo de gen | NID2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |