Learn More
Invitrogen™ Human Nidogen-2 ELISA Kit
Código de producto. 17175109
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17175109 5 x 96 pruebas cada uno
17174633 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17175109
Marca: Invitrogen™ EH338RBX5
ELISA
Human Nidogen-2 quantitates human Nidogen-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Nidogen-2.
Las membranas basales, que están compuestas por colágenos de tipo IV, lamininas, perlecan y nidógeno, son finas matrices proteicas pericelulares que controlan un gran número de actividades celulares, como la adhesión, la migración, la diferenciación, la expresión génica y la apoptosis. Las membranas basales, compuestas por colágenos de tipo IV, perlecan y nidógeno, son finas matrices proteicas pericelulares que controlan un gran número de actividades celulares, como la adhesión, la migración, la diferenciación, la expresión génica y la apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AW547149; entactina 2; entactina-2; Ly111; Nid2; Nid-2; nidógeno; nidógeno 2; nidógeno 2 (osteonidógeno); nidógeno-2; Osteonidógeno
Intervalo del ensayo De 49 a 12 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 49 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q14112
Símbolo de gen NID2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Nidógeno 2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min