missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Nidogen-1/Entactin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18714137
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18714137 500 μg 500 microgramos
18712847 25 μg 25 microgramos
18749658 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18714137 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB2570500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications

Nidogen-1/Entactin Monoclonal specifically detects Nidogen-1/Entactin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nidogen-1/Entactin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 302117
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen AAH45606.1
Alias de gen enactin, Entactin, Entactin-1, NID1, NID-1, NIDentactin, nidogen (enactin), nidogen 1, nidogen-1, Nidogen1
Símbolos de los genes NID1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Nidogen-1/Entactin Leu29-Lys1114 (Gln1113Arg) Accession # AAH45606.1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4811
Especificidad de la prueba Detects human Nidogen-1/Entactin in ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human Nidogen-2 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.