Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para NG-2 humana
Código de producto. p-7219537
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17165109 5 x 96 pruebas cada uno
17164633 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17165109 missing translation for 'mfr' Invitrogen™ missing translation for 'supplierNo' EH337RBX5
ELISA
Human NG-2 quantitates human NG-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human NG-2.
Un proteoglicano de condroitín sulfato humano asociado al melanoma desempeña un papel en la estabilización de las interacciones célula-sustrato durante los primeros eventos de propagación de las células de melanoma en las membranas basales endoteliales. La CSPG4 representa un proteoglicano de condroitín sulfato de membrana integral expresado por las células humanas de melanoma maligno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 4732461B14Rik; AN2; proteoglicano AN2; proteoglicano AN2/NG2; proteoglicano de condroitina sulfato 4; proteoglicano de condroitina sulfato 4 (asociado a melanoma); proteoglicano de condroitina sulfato NG2; CSPG4; HMW MAA; HMW-MAA; antígeno específico de tumor HSN; Kiaa4232; MCSP; MCSPG; MEL CSPG; proteoglicano de condroitín sulfato del melanoma; proteoglicano de condroitín sulfato asociado al melanoma; MEL-CSPG; proteoglicano de membrana NG2; MSK16; antígeno nervioso/glial 2; NG2; proteoglicano AN2
Intervalo del ensayo De 1,23 a 300 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,23 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q6UVK1
Símbolo de gen Cspg4
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo NG2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min