Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para NG-2 humana
Descripción
Human NG-2 quantitates human NG-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human NG-2.
Un proteoglicano de condroitín sulfato humano asociado al melanoma desempeña un papel en la estabilización de las interacciones célula-sustrato durante los primeros eventos de propagación de las células de melanoma en las membranas basales endoteliales. La CSPG4 representa un proteoglicano de condroitín sulfato de membrana integral expresado por las células humanas de melanoma maligno.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 4732461B14Rik; AN2; proteoglicano AN2; proteoglicano AN2/NG2; proteoglicano de condroitina sulfato 4; proteoglicano de condroitina sulfato 4 (asociado a melanoma); proteoglicano de condroitina sulfato NG2; CSPG4; HMW MAA; HMW-MAA; antígeno específico de tumor HSN; Kiaa4232; MCSP; MCSPG; MEL CSPG; proteoglicano de condroitín sulfato del melanoma; proteoglicano de condroitín sulfato asociado al melanoma; MEL-CSPG; proteoglicano de membrana NG2; MSK16; antígeno nervioso/glial 2; NG2; proteoglicano AN2 |
| Intervalo del ensayo | De 1,23 a 300 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,23 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q6UVK1 |
| Símbolo de gen | Cspg4 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |