missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human NF-M Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18732167
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18732167 25 μg 25 microgramos
18151361 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18732167

Marca: R&D Systems MAB3029SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NF-M Monoclonal specifically detects NF-M in Human samples. It is validated for Western Blot, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NF-M
Aplicaciones Western Blot, KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon 327921
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-3 ug/mL, Knockout Validated
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P07197
Alias de gen NEF3, NEF3neurofilament medium polypeptide, NEFM, Neurofilament 3, neurofilament, medium polypeptide, neurofilament, medium polypeptide 150kDa, neurofilament-3 (150 kD medium), NFM, NF-M160 kDa neurofilament protein, NFMNeurofilament triplet M protein
Símbolos de los genes NEFM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human NF-M Ser2-Ser358 Accession # P07197
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4741
Especificidad de la prueba Detects human NF-M in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) NF-H or rhNF-L is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.