missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Neutrophil Elastase/ELA2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7163468
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18713887 25 μg 25 microgramos
18713787 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18713887 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB91673SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Neutrophil Elastase/ELA2 Monoclonal specifically detects Neutrophil Elastase/ELA2 in Human samples. It is validated for ELISA, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neutrophil Elastase/ELA2
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 950312
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 μg/106 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P08246
Alias de gen Bone marrow serine protease, EC 3.4.21, EC 3.4.21.37, ELA2, ELA2granulocyte-derived elastase, ELANE, elastase 2, neutrophil, elastase, neutrophil expressed, Elastase-2, GE, HLEelastase-2, HNE, Human leukocyte elastase, Leukocyte Elastase, medullasin, NE, neutrophil elastase, PMN elastase, PMN-E, polymorphonuclear elastase, SCN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Elastase/ELA-2, Met1-Asn252, Accession # P08246
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1991
Especificidad de la prueba Detects human Elastase/ELA-2 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.