Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para neuropilina-2 humana
Description
La neuropilina-2 humana cuantifica la neuropilina-2 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la neuropilina-2 humana recombinante.
Este gen codifica un miembro de la familia de proteínas receptoras de la neuropilina. La proteína transmembrana codificada se une a la proteína SEMA3C (dominio sema, dominio de inmunoglobulina (Ig), dominio básico corto, secretado, (semaforina) 3C) y a la proteína SEMA3F (dominio sema, dominio de inmunoglobulina (Ig), dominio básico corto, secretado, (semaforina) 3F), e interactúa con el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF). Esta proteína puede desempeñar un papel en el desarrollo cardiovascular, la orientación de los axones y la tumorigénesis. Para este gen se han identificado múltiples variantes de transcripción que codifican isoformas distintas.
Specifications
Specifications
| Número de acceso | 1110048P06Rik; neuropilina 2; neuropilina-2; neuropilina-2 A(17); neuropilina-2 A(22); neuropilina-2 b(0); Np2; Np-2; Npn2; Npn-2; NRP2; PRO2714; receptor para VEGF165 y semaforinas clase3; receptor 2 del factor 165 de crecimiento de células endoteliales vasculares; VEGF165R2 |
| Intervalo del ensayo | De 8,1 a 2000 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 8,1 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O60462 |
| Símbolo de gen | NRP2 |
| CV interensayo | <12% |
| Show More |