missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Neuropilin-2 DuoSet ELISA
Click to view available options
Cantidad:
1 kit (para 5 placas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
This DuoSet ELISA Development kit contains the basic components required for the development of sandwich ELISAs to measure natural and recombinant human Neuropilin-2. The suggested diluent is suitable for the analysis of most cell culture supernate samples. Diluents for complex matrices, such as serum and plasma, should be evaluated prior to use in this DuoSet ELISA.
- Optimized capture and detection antibody pairings with recommended concentrations save lengthy development time
- Development protocols are provided to guide further assay optimization
- Assay can be customized to your specific needs
- Economical alternative to complete kits
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 78.10 to 5000 pg/mL |
| Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 8828 |
| Cantidad | 1 kit (para 5 placas) |
| Requisitos de almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Sinónimo | MGC126574, neuropilin 2, neuropilin-2, Neuropilin2, neuropilin-2 A(22), neuropilin-2 b(0), NP2, NPN 2, NPN2, PRO2714, receptor for VEGF165 and semaphorins class3, Vascular endothelial cell growth factor 165 receptor 2, vascular endothelial growth factor-165 receptor 2, VEGF1265R2, VEGF165R2neuropilin-2 A(17) |
| Objetivo | Humano |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido