missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Neuregulin-1/NRG1 Isoform GGF2 Biotinylated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18050062
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18050062 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18050062

Marca: R&D Systems BAF2015

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Neuregulin-1/NRG1 Polyclonal specifically detects Neuregulin-1/NRG1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neuregulin-1/NRG1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL
N.º de referencia del gen NP_039256
Alias de gen ARIA, GGF2, GGFglial growth factor, Heregulin-1, HGL, HGLneu differentiation factor, HRG, HRG1, HRG1-alpha, HRG1-beta 1, HRGAneuregulin 1 type IV beta 1a, MST131, MSTP131, NDFheregulin, alpha (45kD, ERBB2 p185-activator), neuregulin 1, neuregulin 1 type IV beta 3, Neuregulin1, NRG1, pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform, pro-NRG1, sensory and motor neuron derived factor, SMDF
Símbolos de los genes NRG1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Neuregulin-1/NRG1 Isoform GGF2 Gly51-Cys248 Accession # NP_039256
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3084
Especificidad de la prueba Detects human Neuregulin-1/NRG1 Isoform GGF2 in Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.