missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Neuregulin-1/NRG1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18752499
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18752499 25 μg 25 microgramos
18731448 100 μg 100 microgramos
18719688 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18752499

Marca: R&D Systems MAB377SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 9 publications

Neuregulin-1/NRG1 Monoclonal specifically detects Neuregulin-1/NRG1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neuregulin-1/NRG1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 147724
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen AAA58639
Alias de gen ARIA, GGF2, GGFglial growth factor, Heregulin-1, HGL, HGLneu differentiation factor, HRG, HRG1, HRG1-alpha, HRG1-beta 1, HRGAneuregulin 1 type IV beta 1a, MST131, MSTP131, NDFheregulin, alpha (45kD, ERBB2 p185-activator), neuregulin 1, neuregulin 1 type IV beta 3, Neuregulin1, NRG1, pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform, pro-NRG1, sensory and motor neuron derived factor, SMDF
Símbolos de los genes NRG1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Neuregulin-1/NRG1 Ser2-Lys246 Accession # AAA58639
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3084
Especificidad de la prueba Detects human Neuregulin-1/NRG1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with the EGF-like domains of recombinant human (rh) NRG1-beta 1 (aa 176-246) or rhNRG1-alpha (aa 177-241). Therefore, this antibody recognizes an epitope located within aa 2-176 segment N-terminal to the EGF-like domain. This segment is present in all NRG1-alpha , beta and gamma isoforms and in NDF43 and glial growth factor (GGF). It is absent from the NRG1 gene products GGF2 and SMDF.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.