missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para nestina/MMEL1 humana

Código de producto. 17797703
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
17797703 10 × 96 pruebas paquete de 10
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17797703

Marca: Invitrogen™ EH334RBX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

La nestina es un filamento intermedio de clase VI que se produce abundantemente en el sistema nervioso central (SNC) en desarrollo y en las células madre neuroepiteliales embrionarias tempranas. La nestina se ha utilizado ampliamente como marcador predominante de células madre/progenitoras, células de glioma y células endoteliales tumorales. Además, la nestina es un marcador angiogénico superior para evaluar la neovascularidad de las células endoteliales en los tumores. Los anticuerpos altamente específicos contra la Nestina humana pueden ayudar a caracterizar las células progenitoras que se diferencian en linajes distintos, a mejorar el potencial terapéutico de las células madre/progenitoras neurales humanas en el tratamiento de enfermedades o lesiones del SNC y a identificar las células tumorales neuroepiteliales. La expresión de la nestina se ha observado en las poblaciones de células madre hematopoyéticas del páncreas y se considera un nuevo marcador de angiogénesis de las células endoteliales en proliferación en el tejido del cáncer colorrectal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P48681
Intervalo del ensayo De 0,32 a 75 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,32 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 10763
Símbolo de gen Nes
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos|Patrón|Concentrado de diluyente de ensayo|Anticuerpo de detección biotinilado|SAV-HRP|Tampón de lavado|Cromógeno|Solución de parada|Cubiertas de placa adhesiva, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl|suero, 50 μl|plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Nestina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.