Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para nestina/MMEL1 humana
Código de producto. 17135109
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17135109 5 x 96 pruebas cada uno
17134633 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17135109 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH334RBX5
La nestina/MMEL1 humana cuantifica la nestina/MMEL1 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La nestina/MMEL1 humana cuantifica la nestina/MMEL1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la nestina/MMEL1 humana natural y recombinante.
La nestina es un filamento intermedio de clase VI que se produce abundantemente en el sistema nervioso central (SNC) en desarrollo y en las células madre neuroepiteliales embrionarias tempranas. La nestina se ha utilizado ampliamente como marcador predominante de células madre/progenitoras, células de glioma y células endoteliales tumorales. Además, la nestina es un marcador angiogénico superior para evaluar la neovascularidad de las células endoteliales en los tumores. Los anticuerpos altamente específicos contra la Nestina humana pueden ayudar a caracterizar las células progenitoras que se diferencian en linajes distintos, a mejorar el potencial terapéutico de las células madre/progenitoras neurales humanas en el tratamiento de enfermedades o lesiones del SNC y a identificar las células tumorales neuroepiteliales. La expresión de la nestina se ha observado en las poblaciones de células madre hematopoyéticas del páncreas y se considera un nuevo marcador de angiogénesis de las células endoteliales en proliferación en el tejido del cáncer colorrectal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AA166324; C78523; ESTM46; FLJ21841; proteína de filamento intermedio; Nbla00170; Nes; nestina
Intervalo del ensayo De 0,32 a 75 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,32 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P48681
Símbolo de gen Nes
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Nestina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min