Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para nestina/MMEL1 humana
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
La nestina/MMEL1 humana cuantifica la nestina/MMEL1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la nestina/MMEL1 humana natural y recombinante.
La nestina es un filamento intermedio de clase VI que se produce abundantemente en el sistema nervioso central (SNC) en desarrollo y en las células madre neuroepiteliales embrionarias tempranas. La nestina se ha utilizado ampliamente como marcador predominante de células madre/progenitoras, células de glioma y células endoteliales tumorales. Además, la nestina es un marcador angiogénico superior para evaluar la neovascularidad de las células endoteliales en los tumores. Los anticuerpos altamente específicos contra la Nestina humana pueden ayudar a caracterizar las células progenitoras que se diferencian en linajes distintos, a mejorar el potencial terapéutico de las células madre/progenitoras neurales humanas en el tratamiento de enfermedades o lesiones del SNC y a identificar las células tumorales neuroepiteliales. La expresión de la nestina se ha observado en las poblaciones de células madre hematopoyéticas del páncreas y se considera un nuevo marcador de angiogénesis de las células endoteliales en proliferación en el tejido del cáncer colorrectal.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AA166324; C78523; ESTM46; FLJ21841; proteína de filamento intermedio; Nbla00170; Nes; nestina |
| Intervalo del ensayo | De 0,32 a 75 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,32 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P48681 |
| Símbolo de gen | Nes |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |