Learn More
Invitrogen™ Human Nesfatin-1 ELISA Kit
Descripción
Human Nesfatin-1 quantitates human Nesfatin-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Nesfatin-1.
La NUCB2 se identificó inicialmente como una proteína de unión al calcio con motivo de la mano de EF que podía unirse a la necdina, un supresor del crecimiento expresado principalmente en las neuronas postmitóticas. La NUC2 es una proteína secretada que se escinde en tres productos peptídicos principales, la nesfatina-1, la nesfatina-2 y la nesfatina-3, de los cuales se ha descubierto que la nesfatina-1 provoca la supresión de la ingesta de alimentos de forma independiente de la leptina. Otros estudios han sugerido que la NUCB2/nesfatina-1 puede desempeñar también un papel en la homeostasis energética y en funciones neuroendocrinas estrechamente relacionadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI607786; Calnuc; proteína de unión al ADN NEFA; proteína secretora del epidídimo Li 109; antígeno del cáncer gástrico Zg4; HEL-S-109; NEFA; nesfatina 1; nesfatina-1; Nucb2; nucleobindina 2; nucleobindina-2; nucleobindina-2/nesfatina-1; nucleobinding 2; p54; prepronefastina; prepronesfatina |
| Intervalo del ensayo | De 0,25 a 60 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,25 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P80303 |
| Símbolo de gen | NUCB2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |