missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human NAALADase-like 2/NAALADL2 Alexa Fluor 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18778409
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18778409 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18778409 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB4665T100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NAALADase-like 2/NAALADL2 Monoclonal specifically detects NAALADase-like 2/NAALADL2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NAALADase-like 2/NAALADL2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 817225
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q58DX5
Alias de gen inactive N-acetylated-alpha-linked acidic dipeptidase-like protein 2, NAALADase L2, NAALADase like 2, NAALADL2, N-acetylated alpha-linked acidic dipeptidase 2, N-acetylated alpha-linked acidic dipeptidase-like 2
Símbolos de los genes NAALADL2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NAALADase-like 2/NAALADL2 Ser152-Asn795 Accession # Q58DX5
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 254827
Especificidad de la prueba Detects human NAALADase-like 2/NAALADL2 in direct ELISAs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.