missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Myeloperoxidase/MPO Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18020452
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18020452 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18020452

Marca: R&D Systems AF3174

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Myeloperoxidase/MPO Polyclonal specifically detects Myeloperoxidase/MPO in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Myeloperoxidase/MPO
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/mL, Simple Western 5 ug/mL, Immunocytochemistry 1.7-15 ug/mL
N.º de referencia del gen P05164
Alias de gen EC 1.11.1, EC 1.11.1.7, MPO, myeloperoxidase
Símbolos de los genes MPO
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Human polymorphonuclear leukocytes Myeloperoxidase and mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Myeloperoxidase/MPO Ala49-Ser745 Accession # P05164
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4353
Especificidad de la prueba Detects human Myeloperoxidase/MPO in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 30% cross-reactivity with recombinant mouse MPO is observed and less than 10% cross-reactivity with recombinant human Eosinophil Peroxidase (EPPO) is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.