Learn More
Invitrogen™ Human MUNC18 (aa 58-70) Synthetic Peptide
Código de producto. 11584720
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
11584720 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 11584720
Marca: Invitrogen™ PEP067
Synthetic Peptide
Human Munc-18 (residues 58-70) Synthetic Peptide, PEP-067, from Invitrogen.
PEP-067 is a 13 amino acid synthetic phospho-peptide whose sequence corresponds to residues 58-70 of human Munc-18. The sequence of this peptide is (amino to carboxy terminus): V58-E-D-I-N-K-R-R-E-P-I-P-S70 ©This peptide may be used for neutralization and control experiments with the polyclonal antibody that reacts with this product and Munc-18, catalog # PA1-742. Using a solution of peptide of equal volume and concentration to the corresponding antibody will yield a large molar excess of peptide (∼70-fold) for competitive inhibition of antibody-protein binding reactions.Reconstitute with 0.1 ml of distilled water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 6812
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso P61764
Nombre común Human MUNC18 (aa 58-70)
Concentración 0.5 mg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Descripción Synthetic Peptide
Formato Lyophilized
Formulación peptide with no preservative
Para utilizar con (aplicación) Control
Símbolo de gen STXBP1
Liofilizado Yes
Conservante No preservative
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia V58 - E - D - I - N - K - R - R - E - P - I - P - S70 (C)