missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse Wnt-2b Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18756307
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18756307 25 μg 25 microgramos
18019281 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18756307 missing translation for 'mfr' R&D Systems missing translation for 'supplierNo' AF3900SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Wnt-2b Polyclonal specifically detects Wnt-2b in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Wnt-2b
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen O70283
Alias de gen Protein Wnt-13, protein Wnt-2b, wingless-type MMTV integration site family, member 2B, Wnt-13, WNT13XWNT2, Xenopus, homolog of, Wnt2b, XWNT2, XWNT2wingless-type MMTV integration site family, member 13
Símbolos de los genes WNT2B
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse Wnt-2b Leu64-Glu104 and Arg251-Ala312 Accession # O70283
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7482
Especificidad de la prueba Detects recombinant human and recombinant mouse Wnt-2b in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, approximately 20% cross-reactivity with recombinant human (rh) Wnt-2 is observed and less than 5% cross-reactivity with rhWnt-7a, -9a, recombinant mouse Wnt-1, -3a, -4, -5a, -5b, -8a, -8b, -9b, -10a, -10b, -11, and -16 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.