missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse VAMP-2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18192361
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18192361 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18192361

Marca: R&D Systems MAB5136

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications

VAMP-2 Monoclonal specifically detects VAMP-2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VAMP-2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 541405
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P63027
Alias de gen FLJ11460, SYB2, SYB2vesicle-associated membrane protein 2, synaptobrevin 2, synaptobrevin-2, VAMP2, VAMP-2vesicle associated membrane protein 2, vesicle-associated membrane protein 2 (synaptobrevin 2)
Símbolos de los genes VAMP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human VAMP-2 Ser2-Lys94 Accession # P63027
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6844
Especificidad de la prueba Detects human and mouse VAMP-2 in Western blots. In Western blots, no cross-reactivity with recombinant human VAMP-1, -5, -7, or -8 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.