missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse Smad2/3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18030302
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18030302 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18030302

Marca: R&D Systems AF3797

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 12 publications

Smad2/3 Polyclonal specifically detects Smad2/3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP), Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Smad2/3
Aplicaciones ChIP Assay, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/mL, Simple Western 25 ug/mL, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 5 ug/5 x 10^6 cells, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
N.º de referencia del gen P84022
Alias de gen hMAD-2, hSMAD2, JV18, JV18-1, JV18-1SMAD, mothers against DPP homolog 2 (Drosophila), MAD homolog 2, Mad protein homolog, Mad, mothers against decapentaplegic homolog 2, MADH2, MADH2MGC34440, MADR2, MADR2MGC22139, Mad-related protein 2, mother against DPP homolog 2, mothers against decapentaplegic homolog 2, Mothers against DPP homolog 2, Sma- and Mad-related protein 2, SMAD 2, SMAD family member 2MAD, mothers against decapentaplegic homolog 2 (Drosophila), SMAD, mothers against DPP homolog 2, Smad2, Smox
Símbolos de los genes SMAD2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Smad3 Ser2-Ala230 Accession # P84022
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4087
Especificidad de la prueba Detects human, mouse, and rat Smad2/3 in Western blots. Predicted to detect rat based on sequence homology.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.