missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Rat Transglutaminase 2/TGM2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18083242
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18083242 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18083242

Marca: R&D Systems AF4376

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

Transglutaminase 2/TGM2 Polyclonal specifically detects Transglutaminase 2/TGM2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Transglutaminase 2/TGM2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/mL, Simple Western 5 ug/mL
N.º de referencia del gen P21980
Alias de gen C polypeptide, EC 2.3.2.13, G-ALPHA-h, protein-glutamine gamma-glutamyltransferase 2, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase, TG(C), TG2, TGase C, TGase H, TGase-2, TGase-H, TGC, TGCGNAH, TGM2, Tissue transglutaminase, Transglutaminase 2, transglutaminase 2 (C polypeptide, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase), Transglutaminase C, Transglutaminase H, Transglutaminase-2, tTG
Símbolos de los genes TGM2
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human Transglutaminase 2/TGM2 Ala2-Ala687 (Asn533Thr, Leu655Val) Accession # P21980
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7052
Especificidad de la prueba Detects human Transglutaminase 2/TGM2 in direct ELISAs and human, mouse, and rat Transglutaminase 2/TGM2 in Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) TGM3, rhTGM4, and rhTGM7 is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.