missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human/Mouse/Rat Total Akt1 DuoSet IC ELISA
Descripción
The Human/Mouse/Rat Total Akt1 DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human, mouse, rat AKT1.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ELISA Development Kit for Intracellular Proteins |
| Cantidad | 1 Kit (for 5 Plates) |
| Especie | Human, Mouse, Rat |
| Conjugado | Biotin |
| Intervalo del ensayo | 312.00 to 20000 pg/mL |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 207 |
| Sinónimo | AKT, AKT serine/threonine kinase 1, AKT1m, CWS6, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, PKB, PKB alpha, PKBMGC99656, PRKBA, Protein kinase B, Protein Kinase B Alpha, Proto-oncogene c-Akt, RAC, rac protein kinase alpha, RAC-ALPHA, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, RAC-Pk.-alpha, RACPKB-ALPHA, Serine-Threonine Protein Kinase, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1, V-Akt Murine Thymoma Viral Oncogene-Like Protein 1 |
| Cantidad de embalaje | 5 placas |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?