missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Rat STAT3 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18145331
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18145331 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18145331 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor IC1799P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

STAT3 Monoclonal specifically detects STAT3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno STAT3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 232209
Conjugado R-PE
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen P40763
Alias de gen Acute-phase response factor, APRFMGC16063, DNA-binding protein APRF, FLJ20882, HIES, signal transducer and activator of transcription 3, signal transducer and activator of transcription 3 (acute-phase responsefactor)
Símbolos de los genes STAT3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human STAT3 Met1-Asn175 Accession # P40763
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6774
Especificidad de la prueba The unconjugated antibody (Catalog # MAB1799) detects human, mouse, and rat STAT3 in Western blots.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.