missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Rat POR/Cytochrome P450 Reductase Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18793768
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18793768 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18793768

Marca: R&D Systems AF6340SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

POR/Cytochrome P450 Reductase Polyclonal specifically detects POR/Cytochrome P450 Reductase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno POR/Cytochrome P450 Reductase
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P16435
Alias de gen CPR, CYPOR, CYPORFLJ26468, Cytochrome P450 Reductase, DKFZp686G04235, EC 1.6.2.4, NADPH--cytochrome P450 reductase, NADPH-dependent cytochrome P450 reductase, P450 (cytochrome) oxidoreductase, P450R
Símbolos de los genes POR
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived human POR/Cytochrome P450 Reductase Arg45-Ser677 Accession # P16435
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5447
Especificidad de la prueba Detects recombinant human POR/Cytochrome P450 Reductase in direct ELISAs and human, mouse, and rat POR/Cytochrome P450 Reductase in Western blots.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.