missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Rat Phospho-Akt (S473) Pan Specific Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18755237
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18755237 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18755237 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF887SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 25 publications

AKT Polyclonal specifically detects AKT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AKT (p Ser473)
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/mL, Simple Western 5 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Alias de gen RAC-ALPHA, AKT, AKT serine/threonine kinase 1, PKB, PKB alpha, PKB beta, PKB gamma, PKB-ALPHA, PRKBA, RAC, RAC-alpha, RAC-beta, RAC-gamma
Símbolos de los genes AKT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Phosphopeptide containing human, mouse, and rat Akt1 S473 site
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 207
Especificidad de la prueba Detects human, mouse and rat Akt1, Akt2 and Akt3, when phosphorylated at S473, S474 and S472, respectively.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.