missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Rat NEDD4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18744419
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18744419 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18744419

Marca: R&D Systems MAB6218SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NEDD4 Monoclonal specifically detects NEDD4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NEDD4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 683211
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen NP_006145
Alias de gen Cell proliferation-inducing gene 53 protein, E3 ubiquitin-protein ligase NEDD4, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, KIAA0093NEDD4-1MGC176705, NEDD-4, Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 4, neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4, receptor-potentiating factor 1, RPF1
Símbolos de los genes NEDD4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human NEDD4 Asn211-Gly349 (predicted) Accession # NP_006145
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4734
Especificidad de la prueba Detects human NEDD4 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) NEDD8 or rhNEDD9 is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.