missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Rat MuRF1/TRIM63 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18068881
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18068881 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18068881

Marca: R&D Systems AF5366

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 11 publications

MuRF1/TRIM63 Polyclonal specifically detects MuRF1/TRIM63 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MuRF1/TRIM63
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL
N.º de referencia del gen Q969Q1
Alias de gen EC 6.3.2.-, IRF, IRFMURF2, Iris RING finger protein, MuRF1, MuRF-1, muscle specific ring finger protein 2, Muscle-specific RING finger protein 1, RING finger protein 28FLJ32380, RNF28, RNF28E3 ubiquitin-protein ligase TRIM63, SMRZ, SMRZMURF-1, Striated muscle RING zinc finger protein, TRIM63, tripartite motif containing 63, tripartite motif-containing 63, Tripartite motif-containing protein 63
Símbolos de los genes TRIM63
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human MuRF1/TRIM63 Met1-Gly325 Accession # Q969Q1
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84676
Especificidad de la prueba Detects human, mouse, and rat MuRF1/TRIM63 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.