missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Rat GULP1/CED-6 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18708579
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18708579 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18708579

Marca: R&D Systems AF7978SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

GULP1/CED-6 Polyclonal specifically detects GULP1/CED-6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GULP1/CED-6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9UBP9
Alias de gen CED6, CED6GULPCED-6, Cell death protein 6 homolog, engulfment adapter protein, FLJ31156, GULP, engulfment adaptor PTB domain containing 1, Protein GULP, PTB domain adapter protein CED-6, PTB domain adaptor protein CED-6, PTB domain-containing engulfment adapter protein 1
Símbolos de los genes GULP1
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human GULP1/CED-6 Met1-Asn92 Accession # Q9UBP9
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51454
Especificidad de la prueba Detects human, mouse, and rat GULP1/CED-6 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.